3-Aminopropyltrietoxisilan
Leverantör: Molekula
Fara
15593108-500G 15593108-100G
MOLE15593108-500GEA 0 SEK
MOLE15593108-500G MOLE15593108-100G
3-Aminopropyltrietoxisilan
3-Aminopropyltrietoxisilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Kokpunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < –70 °C
Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008207
CAS nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4