3-Aminopropyltrietoxisilan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
8.21619.0100EA 564 SEK
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
3-Aminopropyltrietoxisilan för syntes, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropyltrietoxisilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 221,37 g/mol
Kokpunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < –70 °C
Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008207
CAS nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2