Metyltriklorsilan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Trichloro(methyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08255.0250 8.08255.1000
8.08255.0250EA 492 SEK
8.08255.0250 8.08255.1000
Metyltriklorsilan för syntes, Sigma-Aldrich®
Metyltriklorsilan
Formel: CH₃Cl₃Si
Kokpunkt: 66 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –90 °C
Densitet: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 1 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000481
CAS nummer: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119475226-36
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -90 °C
Molar Mass 149.47 g/mol
Boiling Point 66 °C
Vapor Pressure 189 hPa (20 °C)
Flash Point -1 °C
Refractive Index 1.411 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 10.4 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic,Hydrolysis
Ignition Point 500 °C