Triisopropyl borate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Tri-i-propylborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
8.41264.0100EA 522 SEK
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
Triisopropyl borate för syntes, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl borate
Formel: C₉H₂₁BO₃
MW: 188.07 g/mol
Kokpunkt: 139
Smältpunkt: –59 °C
Densitet: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008872
CAS nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point -59 °C
Molar Mass 188.07 g/mol
Boiling Point 139 - 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 75 hPa (100 °C)
Flash Point 25.5 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid