Aluminiumoxid, γ-fasen
Leverantör: Merck
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 562 SEK
1.01095.1000 1.01095.9050
Aluminiumoxid, γ-fasen
Aluminiumoxid, γ-fasen
Formel: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kokpunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2045 °C
Densitet: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003424
CAS nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6