Aluminium bromide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100
8.01068.0025
8.01068.2500
8.01068.0100EA
2520
SEK
8.01068.0100
8.01068.0025
8.01068.2500
Aluminium bromide för syntes, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Formel:
AlBr₃ MW: 266.69 g/mol Kokpunkt: 265 Smältpunkt: 97 Densitet: 3.2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003421 CAS nummer: 7727-15-3 EINECS: 231-779-7 UN: 1725 ADR: 8 II Merck Index: 13,00330 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | 97 °C |
Molar Mass | 266.69 g/mol |
Boiling Point | 250 - 270 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (81 °C) |
Density | 3.2 g/cm3 (20 °C) |