Aluminium bromide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 2520 SEK
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Aluminium bromide för syntes, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Formel: AlBr₃
MW: 266.69 g/mol
Kokpunkt: 265
Smältpunkt: 97
Densitet: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003421
CAS nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330