Kalciumsulfat, vattenfri 99%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 590 SEK
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
Kalciumsulfat, vattenfri 99%, ren
Kalciumsulfat
Formel: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Smältpunkt: 1450 °C (dec.)
Densitet: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149624
CAS nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %