Magnesiumoxid analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Magnesia usta
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
1.05865.0100EA 2990 SEK
1.05865.0100 1.05865.0500 1.05865.9025
Magnesiumoxid analytiskt reagens, Supelco®
Magnesium oxide
Formel: MgO
MW: 40,3 g/mol
Kokpunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 2800 °C
Densitet: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 2800 °C
Molar Mass 40.3 g/mol
Bulk Density 100 kg/m3
Boiling Point 3600 °C (1000 hPa)
Density 3.58 g/cm3 (25 °C)
pH 10.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)