Magnesiumfluorid, Patinal®
Leverantör: Merck
1.05834.0100 1.05834.1000
1.05834.0100EA 0 SEK
1.05834.0100 1.05834.1000
Magnesiumfluorid, Patinal®
Magnesium fluoride
Formel: MgF₂
MW: 62,3 g/mol
Kokpunkt: 2260 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1266 °C
Densitet: 3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011108
CAS nummer: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Merck Index: 12,05701