Kalciumfluorid, vattenfri 99%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
218250100
218251000
218255000
ACRO218250100EA
375
SEK
ACRO218250100
ACRO218251000
ACRO218255000
Kalciumfluorid, vattenfri 99%, ren
Calcium fluoride
Formel:
CaF₂ MW: 78,07 g/mol Kokpunkt: 2500 °C (760 mmHg) Smältpunkt: 1402 °C Densitet: 3,18 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00010907 CAS nummer: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Merck Index: 13,01669 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥98.5 % (CaF2) |