Kalciumkarbonat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02059.0050 1.02059.0500
1.02059.0050EA 2880 SEK
1.02059.0050 1.02059.0500
Kalciumkarbonat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Kalciumkarbonat
Formel: CaCO₃
Smältpunkt: 825 °C
Densitet: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010906
CAS nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)