Kalciumklorid, vattenfri ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
C1016-100GEA 455 SEK
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
Kalciumklorid, vattenfri ≥93.0%, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Kalciumklorid
Formel: CaCl₂
Kokpunkt: 1,900 °C (1.013 hPa)
Smältpunkt: 765 °C
Densitet: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Specifikation testresultat
Form granular
Assay Min. 93.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Granulation complying