Kalciumklorid, vattenfri ≥95%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Varning
0070.1000EA 720 SEK
0070.1000 0070.5000
Kalciumklorid, vattenfri ≥95%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kalciumklorid
Formel: CaCl₂
Kokpunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 772 °C
Densitet: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Specifikation testresultat
Assay min. 95 %