Barium bromide, vattenfri 99%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
315380500 315382500
ACRO315380500EA 1450 SEK
ACRO315380500 ACRO315382500
Barium bromide, vattenfri 99%, ren
Barium bromide
Formel: BaBr₂
Kokpunkt: 1835 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 850 °C
Densitet: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003444
CAS nummer: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00995
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %