Kaliumvätesulfat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Kaliumbisulfat
27011.237EA 565 SEK
27011.237 27011.294 27011.460
Kaliumvätesulfat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Kaliumvätesulfat
Formel: KHSO₄
MW: 136,17 g/mol
Smältpunkt: 214 °C
Densitet: 2,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011404
CAS nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
Al (Aluminium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm