Kaliumsulfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05152.0100
1.05152.0500
1.05152.0100EA
5660
SEK
1.05152.0100
1.05152.0500
Kaliumsulfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Kokpunkt: 1698 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 1069 °C Densitet: 2,66 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |
Specifikation testresultat
Solubility | 111 g/l (20 °C) |
Melting Point | 1069 °C |
Molar Mass | 174.26 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 1689 °C (1013 hPa) |
Density | 2.66 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |