Kaliumsulfat 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
424210010 424212500
ACRO424210010EA 1800 SEK
ACRO424210010 ACRO424212500
Kaliumsulfat 99+% för biokemi
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Kokpunkt: 1689 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 1067 °C
Densitet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011388
CAS nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystals
Solubility (10 g in 150 ml water) Clear colorless
pH 5.5 to 8.5 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %