Dikaliumtetrakloroplatinat Pt 46-47%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
195360010 195360050 195360250
ACRO195360010EA 2500 SEK
ACRO195360010 ACRO195360050 ACRO195360250
Dikaliumtetrakloroplatinat Pt 46-47%
Dikaliumtetrakloroplatinat
Formel: Cl₄K₂Pt
Kokpunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Smältpunkt: 250 °C (dec.)
Densitet: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011378
CAS nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)