Kaliumdiväteortofosfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
26923.298EA 1125 SEK
26923.298 26923.367
Kaliumdiväteortofosfat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kaliumdiväteortofosfat
Formel: KH₂PO₄
Kokpunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 253 °C
Densitet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011401
CAS nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm