Kaliumdiväteortofosfat, vattenfri, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05108.0050
1.05108.0500
1.05108.0250
1.05108.0050EA
3220
SEK
1.05108.0050
1.05108.0500
1.05108.0250
Kaliumdiväteortofosfat, vattenfri, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Kaliumdiväteortofosfat
Formel:
KH₂PO₄ Kokpunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 253 °C Densitet: 2,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Specifikation testresultat
Solubility | 222 g/l (20 °C) |
Melting Point | 253 °C (decomposition) |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |