Dikaliumhydrogenfosfat, vattenfri ≥99.99%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05109.0100 1.05109.0500 1.05109.0250
1.05109.0100EA 7140 SEK
1.05109.0100 1.05109.0500 1.05109.0250
Dikaliumhydrogenfosfat, vattenfri ≥99.99%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Dikaliumhydrogenfosfat
Formel: K₂HPO₄
Smältpunkt: 340 °C
Densitet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011383
CAS nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Molar Mass 174.18 g/mol
Bulk Density 700 - 1000 kg/m3
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)