Dikaliumhydrogenfosfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05104.1000
1.05104.9050
1.05104.9025
1.05104.1000EA
2325
SEK
1.05104.1000
1.05104.9050
1.05104.9025
Dikaliumhydrogenfosfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dikaliumhydrogenfosfat
Formel:
K₂HPO₄ Smältpunkt: 340 °C Densitet: 2,3 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011383 CAS nummer: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Merck Index: 13,07743 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 1600 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 174.18 g/mol |
Bulk Density | 700 - 1000 kg/m3 |
Density | 2.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |