Dikaliumhydrogenfosfat, dried 98+%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
A11321.0B A11321.0I A11321.30
A11321.0BEA 3150 SEK
A11321.0B A11321.0I A11321.30
Dikaliumhydrogenfosfat, dried 98+%
Dikaliumhydrogenfosfat
Purity: 98+% CAS No.: 7758-11-4 Molecular Formula: K2HPO4 Formula Weight: 174.18 Merck Reference: 14,7658 MDL No.: MFCD00011383
Formel: K₂HPO₄
Smältpunkt: 340 °C
Densitet: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011383
CAS nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 14,7658
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM