Trikaliumfosfat, vattenfri 97%, ren
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
387680250 387685000 387680010 387680025 387680100
ACRO387680250EA 545 SEK
ACRO387680250 ACRO387685000 ACRO387680010 ACRO387680025 ACRO387680100
Trikaliumfosfat, vattenfri 97%, ren
Trikaliumfosfat
Formel: K₃O₄P
MW: 212,27 g/mol
Smältpunkt: 1340 °C
Densitet: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036295
CAS nummer: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Merck Index: 12,07830
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥96.0 %