Trikaliumfosfat, vattenfri 97%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
387680250
387685000
387680010
387680025
387680100
ACRO387680250EA
570
SEK
ACRO387680250
ACRO387685000
ACRO387680010
ACRO387680025
ACRO387680100
Trikaliumfosfat, vattenfri 97%, ren
Trikaliumfosfat
Formel:
K₃O₄P MW: 212.27 g/mol Smältpunkt: 1340 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00036295 CAS nummer: 7778-53-2 EINECS: 231-907-1 Merck Index: 12,07830 |
Specifikation testresultat
Appearance | White Powder or granules and/or chunks |
Titration excess HCl | ≥96.0 % |