Kaliumhydroxid för syntes
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14353.0100 8.14353.1000 8.14353.5000 8.14353.9050
8.14353.0100EA 223 SEK
8.14353.0100 8.14353.1000 8.14353.5000 8.14353.9050
Kaliumhydroxid för syntes
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
MW: 56,11 g/mol
Kokpunkt: 1320 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 360 °C
Densitet: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)