Kaliumnitrat
Leverantör: SWED HANDLING
|
Varning
|
Synonyms:
Nitrate of Potash
KA580412-5
KA580412-25
SWEDKA580412-5EA
2850
SEK
SWEDKA580412-5
SWEDKA580412-25
Kaliumnitrat
Potassium nitrate
Formel:
KNO₃ MW: 101.1 g/mol Smältpunkt: 334 Densitet: 2.109 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |