Kaliumjodid
Leverantör: Lovibond
Synonyms:
Dipotassium diiodide, Kali iodide
501210
501211
LOVI501210EA
295
SEK
LOVI501210
LOVI501211
Kaliumjodid
Kaliumjodid
Formel:
Kl MW: 166 g/mol Kokpunkt: 1330 Smältpunkt: 686 Densitet: 3.13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Merck Index: 13,07727 |