Rubidiumkarbonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43858.0010 8.43858.0050
8.43858.0010EA 1425 SEK
8.43858.0010 8.43858.0050
Rubidiumkarbonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Rubidiumkarbonat
Formel: CO₃Rb₂
MW: 230.94 g/mol
Smältpunkt: 837
Densitet: 2.43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011188
CAS nummer: 584-09-8
EINECS: 209-530-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 837 °C
Molar Mass 230.95 g/mol
pH 11.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula CO3Rb2
Chemical Formula Rb2CO3