Kaliumkarbonat, vattenfri ≥99% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
0879-1KGEA
3325
SEK
0879-1KG
0879-2.5KG
0879-500G
Kaliumkarbonat, vattenfri ≥99% ACS
Kaliumkarbonat
Formel:
K₂CO₃ Smältpunkt: 891 °C Densitet: 2,42 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
|
Specifikation testresultat
Calcium | <0.005% |
Chloride | ≤0.003% |
Heavy metals | ≤0.0005% |
Insolubles | ≤0.01% |
Iron | ≤0.0005% |
Magnesium | ≤0.002% |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99% |
Silica | ≤0.005% |
Sodium | ≤0.02% |
Sulphur compounds | ≤0.004% |