Natriumtetrafenylboratlösningen ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A10909.14 A10909.06 A10909.22
A10909.14EA 3425 SEK
A10909.14 A10909.06 A10909.22
Natriumtetrafenylboratlösningen ≥99%
Natriumtetrafenylboratlösningen
Purity: 99% CAS No.: 143-66-8 Molecular Formula: C24H20BNa Formula Weight: 342.23 pH: 8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599783 Merck Reference: 14,8690 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011494
Formel: (C₆H₅)₄BNa
Smältpunkt: >300 °C
Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011494
CAS nummer: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8690