Vatten suitable for ion chromatography, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
00612-2.5L 00612-5L
00612-2.5LEA 579 SEK
00612-2.5L 00612-5L
Vatten suitable for ion chromatography, Supelco®
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c87043737e047d8bff27c581f18ad666cd31dd&vid=0f14da23d91e07756af6de508674b503983b7e28&prid=web&clid=SAPDAM