Vatten, UltraPure, steriltfiltrerad
Leverantör: Rockland Immunochemicals
MB-009-1000 MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA 1450 SEK
ROCKMB-009-1000 ROCKMB-009-4000
Vatten, UltraPure, steriltfiltrerad
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098