Vatten
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: Hydrogen oxide
400000-1 400000-4
CAYM400000-1EA 525 SEK
CAYM400000-1 CAYM400000-4
Vatten
Vatten
Formel: H₂O
Kokpunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098