Salpetersyra 65%
Leverantör: Roth Carl
Fara
4989.1 4989.2 4989.3
ROTH4989.1EA 0 SEK
ROTH4989.1 ROTH4989.2 ROTH4989.3
Salpetersyra 65%
Salpetersyra
Formel: HNO₃
Kokpunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –42 °C
Densitet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608