Molybdensyra (≥85% MoO₃)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
A10537.0E A10537.22 A10537.36
A10537.0EEA 16400 SEK
A10537.0E A10537.22 A10537.36
Molybdensyra (≥85% MoO₃)
Molybdensyra
CAS No.: 7782-91-4 MDL No.: MFCD00036287
Formel: H₂MoO₄
Kokpunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 300 °C
Densitet: 3,1
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036287
CAS nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Index: 13,06262