Cyanoguanidin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02491.0100
8.02491.1000
8.02491.9050
8.02491.0100EA
614
SEK
8.02491.0100
8.02491.1000
8.02491.9050
Cyanoguanidin för syntes, Sigma-Aldrich®
Cyanoguanidin
Formel:
(H₂N)₂CNCN Kokpunkt: 143 °C (1013 hPa) Densitet: 1,404 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008066 CAS nummer: 461-58-5 EINECS: 207-312-8 Merck Index: 13,03119 |
Specifikation testresultat
Solubility | 34.6 g/l (20°C) |
Melting Point | 208 - 210 °C |
Molar Mass | 400 kg/m3 |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Density | 1.4 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | Dicyanodiamide |
Hill Formula | C2H4N4 |
Chemical Formula | NCNHC(=NH)NH2 |