2-Furaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04012.0500 8.04012.1000 8.04012.9029
8.04012.0500EA 390 SEK
8.04012.0500 8.04012.1000 8.04012.9029
2-Furaldehyd för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
Kokpunkt: 162 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –39 °C
Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003229
CAS nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,04325
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 96.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 2.1 - 19.3 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C
Saturation concentration 5.8 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials