1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20259.0005
8.20259.0250
8.20259.0005EA
462
SEK
8.20259.0005
8.20259.0250
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formel:
C₁₄H₈O₄ Kokpunkt: 465 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 202 °C Densitet: 1,278 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001209 CAS nummer: 81-64-1 EINECS: 201-368-7 Merck Index: 12,08250 |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | 195 - 198 °C |
Molar Mass | 240.21 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 450 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (197 °C) |
Flash Point | 222 °C |