1,4-Diamino-9,10-anthraquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,4-Diaminoanthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42128.0025 8.42128.0100
8.42128.0025EA 681 SEK
8.42128.0025 8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238.25 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001224
CAS nummer: 128-95-0
EINECS: 204-922-6