9,10-Antrakinon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00465.0100 8.00465.0500
8.00465.0100EA 369 SEK
8.00465.0100 8.00465.0500
9,10-Antrakinon för syntes, Sigma-Aldrich®
9,10-Antrakinon
Formel: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Kokpunkt: 380
Smältpunkt: 165…169 °C
Densitet: 1.419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 185
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001188
CAS nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Melting Point 282 - 285 °C
Molar Mass 208.22 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 379 - 381 °C
Vapor Pressure 1.33 hPa (190 °C)
Flash Point 185 °C
Ignition Point 650 °C
Synonyms 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
Hill Formula C14H8O2