9,10-Antrakinon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00465.0100
8.00465.0500
8.00465.0100EA
369
SEK
8.00465.0100
8.00465.0500
9,10-Antrakinon för syntes, Sigma-Aldrich®
9,10-Antrakinon
Formel:
C₁₄H₈O₂ MW: 208.22 g/mol Kokpunkt: 380 Smältpunkt: 165…169 °C Densitet: 1.419…1.438 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 185 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001188 CAS nummer: 84-65-1 EINECS: 201-549-0 Merck Index: 13,00692 |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | 282 - 285 °C |
Molar Mass | 208.22 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 379 - 381 °C |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (190 °C) |
Flash Point | 185 °C |
Ignition Point | 650 °C |
Synonyms | 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione |
Hill Formula | C14H8O2 |