4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 99 GC_ANALYSMETOD zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
MQ200
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
8.10647.0001EA 2140 SEK
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 99 GC_ANALYSMETOD zS, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formel: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376.49 g/mol
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005111
CAS nummer: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) ≥ 99
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting range (°C) 70 - 73