1,3-Dimethylbarbituric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42116.0005 8.42116.0100
8.42116.0005EA 511 SEK
8.42116.0005 8.42116.0100
1,3-Dimethylbarbituric acid för syntes, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylbarbituric acid
Formel: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,14 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006675
CAS nummer: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 120 - 124 °C
Molar Mass 156.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)