1-Methylpiperazine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05859.0005 8.05859.0250 8.05859.9050
8.05859.0005EA 349 SEK
8.05859.0005 8.05859.0250 8.05859.9050
1-Methylpiperazine för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazine
Formel: C₅H₁₂N₂
Kokpunkt: 138 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –6 °C
Densitet: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005966
CAS nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8 (3),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 136 - 138 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 9.9 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
Synonyms N-Methylpiperazine
Hill Formula C5H12N2