Piperazin, vattenfri 99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
A15049.36 A15049.0E A15049.22
A15049.36EA 1350 SEK
A15049.36 A15049.0E A15049.22
Piperazin, vattenfri 99%
Piperazin
Purity: 99% CAS No.: 110-85-0 Molecular Formula: C4H10N2 Formula Weight: 86.14 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 108-113° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 102555 Merck Reference: 14,7464 UN No.: 2579 MDL No.: MFCD00005953
Formel: C₄H₁₀N₂
Kokpunkt: 146…148 °C
Smältpunkt: 108…113 °C
Densitet: 1,110
Flampunkt: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005953
CAS nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7464