Barbitursyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 958 SEK
8.00133.0100 8.00133.0250
Barbitursyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Barbitursyra
Formel: C₄H₄N₂O₃
Kokpunkt: 441 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 250…252 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006666
CAS nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)