1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: DABCO
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03456.0100 8.03456.0250 8.03456.1000
8.03456.0100EA 971 SEK
8.03456.0100 8.03456.0250 8.03456.1000
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane för syntes, Sigma-Aldrich®
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formel: C₆H₁₂N₂
Kokpunkt: 174 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 155…158 °C
Densitet: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006689
CAS nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09801
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 155 - 158 °C
Molar Mass 112.17 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 174 - 176 °C
Vapor Pressure 0.68 hPa (21 °C)
Flash Point 62.2 °C
Density 1.14 g/cm3 (25 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline,Aqueous solution
Ignition Point 350 °C