Oktametylcyklotetrasiloxan 98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
216470250 216471000 216475000
ACRO216470250EA 590 SEK
ACRO216470250 ACRO216471000 ACRO216475000
Oktametylcyklotetrasiloxan 98%
Oktametylcyklotetrasiloxan
Formel: [-Si(CH₃)₂O-]₄
MW: 296,62 g/mol
Kokpunkt: 175…176 °C (760 mmHg)
Smältpunkt: 17…18 °C
Densitet: 0,956 g/cm³
Flampunkt: 56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003269
CAS nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %